B6160
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 2,000 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Javasolt termékek
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (63-415)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2007-0064
palack Sz × Ma × átm.
152 mm × 242 mm × 83.8 mm
kapacitás
2,000 mL
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)