Fontos dokumentumok
B6785
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 1,000 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (63)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2114-0032
palack Sz × Ma × átm.
95 mm × 181 mm × 95 mm
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
Square, wide-mouth bottles
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries