B5910
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 500 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Javasolt termékek
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (48-415)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2007-0016
palack Sz × Ma × átm.
94 mm × 117 mm × 58.7 mm
kapacitás
500 mL