Merck
B4061
Sigma-Aldrich
BATCP
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(S)-[5-Acetylamino-1-(2-oxo-4-trifluoromethyl-2H-chromen-7-ylcarbamoyl)pentyl]carbamic acid tert-butyl ester, Cpd 3b
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H28F3N3O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
499.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: 16 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C23H28F3N3O6/c1-13(30)27-10-6-5-7-17(29-21(33)35-22(2,3)4)20(32)28-14-8-9-15-16(23(24,25)26)12-19(31)34-18(15)11-14/h8-9,11-12,17H,5-7,10H2,1-4H3,(H,27,30)(H,28,32)(H,29,33)/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVKNRJCOVHAZDK-KRWDZBQOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
HDAC 6 selective substrate (over HDAC 1, Class II over Class I).
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.