Merck
344289
Freund′s Complete Adjuvant, Modified, Mycobacterium butyricum
This Freund’s Complete Adjuvant, Modified, Mycobacterium butyricum is validated for use in Immunization.
Szinonimák:
Freund’s Complete Adjuvant, Modified, Mycobacterium butyricum
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.41
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
(Heat killed Mycobacterium tuberculosis)
Minőségi szint
leírás
RTECS - LS6860000
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
dilution
(Immunization)
szín
clear to slightly cloudy amber
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
1 Set (10 x 10 ml) each containing yellow, oily, bacterial suspension.
Contains 10 vials per set, each containing 10 ml of Freund′s complete adjuvant homogenized in the following proportions by weight: 85% Drakeol 5NF, 15% Arlacel A (mannide monooleate emulsifier), and 0.1% Mycobacterium butyricum dry cells.
Alkalmazás
Immunization
Fizikai forma
Yellow, oily, bacterial suspension.
Egyéb megjegyzések
Composition
The Freund′s Adjuvant set contains 10 identical ampules, each with 10 ml of Freund′s Complete Adjuvant homogenized in the following preparations by weight:
85% Drakeol 5 NF
15% Arlacel A, mannide monooleate emulsifier
0.1% Mycobacterium butyricum dry cells
Sample Preparation
1. Withdraw contents of ampule using a 10 ml syringe with a 1 inch 21 guage needle. Add to a 50 ml vial, preferably with a narrow neck.
2. Dissolve 50 mg of antigen in 5 ml sterile PBS, pH 7.0-7.3. Maintain or create sterility if at all feasible. Draw the solution into the syringe.
3. Insert needle into adjuvant vial and forcibly drive solution into the vial. Withdraw about half the mixture into syringe and force it into the adjuvant vial again.
4.Repeat the mixing procedure in step 4 until a smooth, stable, milky, water-in-oil emulsion forms. Mixture may seem to thicken as the emulsion forms. Check if the emulsion is complete by expelling a drop from the syringe onto the water surface in a beaker. If the drop remains on the surface and does not disperse when the beaker is agitated slightly, the emulsion is adequate. A properly prepared emulsion is stable for days.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1