Fontos dokumentumok
SRP0306
Sigma-Aldrich
HDAC Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
HDAC, histone deacetylase
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 250 nmol
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. It is a suitable substrate for many HDAC′s tested so far, except class 2a HDAC.
Alkalmazás
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Fizikai forma
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)