Fontos dokumentumok
AXYT300LRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Szinonimák:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
méret:
0.5-10 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
kiszerelés:
pkg of 5x960tips/cs
material
clear
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
kiszerelés
pkg of 5x960tips/cs
méret
0.5-10 μL
szín
clear
Általános leírás
  • Corning® Maxymum Recovery® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention, excellent precision, accuracy, and high yield.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)