AXYT300L
Axygen® Maxymum Recovery® Microvolume Pipet Tips
for P2/P10, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
Szinonimák:
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
About This Item
Javasolt termékek
material
clear
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc T-300-L
Corning
kiszerelés
pkg of 20x1000tips/cs
méret
0.5-10 μL
szín
clear
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Compatible with most of the well-known brands of pipettors
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Tips are RNAse and DNAse free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
- Microvolume
- Low-risk of sample loss due to high fluid retention
- Low-risk of cross-contamination
- Autoclavable
- Higher yield, accuracy, and precision
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)