Fontos dokumentumok
AXYT1000B
Axygen® Pipet Tips
capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
Szinonimák:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Axygen Inc T-1000-B
Corning
kapacitás:
1000 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
kiszerelés:
pkg of 5x1000tips/cs
material
blue
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc T-1000-B
Corning
kiszerelés
pkg of 5x1000tips/cs
kapacitás
1000 μL
szín
blue
Tulajdonságok és előnyök
Axygen® Universal Tips have the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Beveled pipet tips are made of polypropylene and are autoclavable
  • Tips are non-pyrogenic certified and RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)