Fontos dokumentumok
AXYT200CL
Axygen® Maxymum Recovery® Universal Fit Pipet tip
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Szinonimák:
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
Anyagok
clear
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc T-200-C-L
Corning
kiszerelés
pkg of 20x1000tips/cs
méret
200 μL
térfogat
200 μL
szín
clear
Tulajdonságok és előnyök
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips have the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse-free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Higher accuracy and precision
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)