Fontos dokumentumok
AXYTF100
Pipette filter tips
universal fit, size 100 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Szinonimák:
pipet tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Axygen Inc TF-100
Corning
méret:
100 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
kiszerelés:
pkg of 10x1000tips/cs
material
clear
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc TF-100
Corning
kiszerelés
pkg of 10x1000tips/cs
méret
100 μL
Alkalmazás
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
Tulajdonságok és előnyök
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)