Fontos dokumentumok
AXYT1000BRS
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Szinonimák:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
material
blue
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
kiszerelés
pkg of 5x1000tips/cs
kapacitás
1000 μL
szín
blue
Általános leírás
  • The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.