Fontos dokumentumok
AXYP5ML48C
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
pyramid bottom clear polypropylene wells
maximum térfogat:
5 mL
5.0 mL
méret:
48 wells
hasznos térfogat:
4.6 mL
material
pyramid bottom clear polypropylene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
maximum térfogat
5 mL
5.0 mL
méret
48 wells
hasznos térfogat
4.6 mL
kötéstípus
non-treated surface
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)