AXYP2MLSQCS
Deep well plate
25 ea of, sterile
Szinonimák:
Deep well plate
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
square bottom clear polypropylene wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
case of 25 ea
pack of 25 ea
25 ea of
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc P-2ML-SQ-C-S
Corning P2MLSQCS
maximum térfogat
2.2 mL
méret
96 wells
kötéstípus
poly-D-lysine coated surface
Alkalmazás
- long-term storage
- collecting sample
- In vitro growth chambers
- flow cytometry assays
Tulajdonságok és előnyök
- Provides proper heat-sealing film due to ultra-flat surface
- Endure temperatures as low as -80°C and highly chemical resistant
- Made up of polypropylene
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)