AMAB91817
Anti-MLANA antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12864, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
MART1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL12864, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MLANA(2315)
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Szekvencia
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1