AMAB91807
Anti-NCAM1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12732, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
CD56,NCAM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL12732, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
izotípus
IgG2b
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NCAM1(4684)
Immunogén
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)