AMAB90775
Anti-PLA2R1 Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL0485
Szinonimák:
CLEC13C, PLA2-R, PLA2G1R, PLA2IR
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-PLA2R1 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0485, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL0485, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLA2R1(22925)
Immunogén
Sequence
EEKTWHEALRSCQADNSALIDITSLAEVEFLVTLLGDENASETWIGLSSNKIPVSFEWSNDSSVIFTNWHTLEPHIFPNRSQLCVSAEQSEGHWKVKNCEERLFYICKKAGHVLSDAESGCQEGWERHGGFCYKID
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence VKNCEERLFYICKKA as determined by overlapping synthetic peptides.
Alkalmazás
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)