567704
Sphingolipid Ceramide N-Deacylase, Pseudomonas sp.
Szinonimák:
SCDase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Pseudomonas spp.)
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥1 units/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
idegen aktivitás
α- and β-N-acetylgalactosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sueyoshi, N., et al. 1997. J. Lipid Res. 38, 1923.
Ito, M., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24370.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1