Fontos dokumentumok
ARK2129
SAFC
Acepromazine Maleate
USP/BP Vet, (For Veterinary use only)
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Acepromazine Maleate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H26N2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51332802
Minőségi szint
SMILES string
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)