Fontos dokumentumok
A7107
Monoclonal Anti-AP2 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone A6/2/2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AP2TF, Anti-TFAP2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A6/2/2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using G361 total cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TFAP2A(7020)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence staining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)