Fontos dokumentumok
SAB5702286
Sigma-Aldrich
Anti-Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) Antibody, clone 8I8E4, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
AP-2, AP-2alpha, AP2TF, BOFS, TFAP2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
8I8E4, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
48 kDa
faj reaktivitás
mouse, mouse
koncentráció
2 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
NADFQPPYFPPPYQPIYPQSQDPYSHVNDPYSLNPLHAQPQPQHPGWPGQRQSQESGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIH
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TFAP2A(7020)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a transcription factor that binds the consensus sequence 5'-GCCNNNGGC-3'. The encoded protein functions as either a homodimer or as a heterodimer with similar family members. This protein activates the transcription of some genes while inhibiting the transcription of others. Defects in this gene are a cause of branchiooculofacial syndrome (BOFS). Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Dec 2009]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) (P05549).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1