Fontos dokumentumok
A5852
Sigma-Aldrich
Alkaline Phosphatase Stop Solution
powder, for ELISA
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.83
Terméknév
Alkaline Phosphatase Stop Solution, for ELISA
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
water: 100 mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Stop solution for Alkaline Phosphatase Red and Blue microwell substrate solutions. Use 50 μl of stop solution per 200 μl of reaction mix. Alkaline Phosphatase Stop Solution has been used in terminating the alkaline phosphatase and nitrotetrazolium blue chloride (NBT)/5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) reaction on nitrocellulose membrane.
Feloldás
Reconstitute with 100 mL of water and mix for 30-60 min.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A screen for over-secretion of proteins by yeast based on a dual component cellular phosphatase and immuno-chromogenic stain for exported bacterial alkaline phosphatase reporter.
Nallaseth FS and Anderson S
Microbial cell factories, 12(1), 36-36 (2013)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.