A5752
Adrenochrome
>95% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione
About This Item
Javasolt termékek
product name
Adrenochrome, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
red to brown
εmax
3-4.5 at 485-490 nm in water
9.0-10.5 at 299-304 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3