05-373
Anti-Cyclin B1 Antibody, clone GNS3 (8A5D12)
clone GNS3 (8A5D12), Upstate®, from mouse
Szinonimák:
G2/mitotic-specific cyclin B1, cyclin B1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GNS3 (8A5D12), monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCNB1(891)
mouse ... Ccnb1(268697)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
2 μg of a previous lot immunoprecipitated human cyclin B1 and cdc2 kinase from 500 μg of A431 RIPA lysate as determined by a subsequent immunoblot of the immunoprecipitate using anti-cdk1/cdc2 (PSTAIR), (Catalog # 06-923).
Western Blotting Analysis: 0.1 mg/mL of this antibody detected Cyclin B1 in A431 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 and 1:50 dilutions of this antibody detected Cyclin B1 in Human tonsil and Human bone marrow tissue sections, respectively.
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected cyclin B1 in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.