Merck
89951
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 7.2 solution
1 mg/mL in 4 mM HCl
Szinonimák:
IEF-Marker fluorescent pI 7.2
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105336
NACRES:
NA.26
molekulatömeg
Mw 300.36 g/mol
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL in 4 mM HCl
fluoreszcencia
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Alkalmazás
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Feloldás
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1