Merck
77866
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 5.5 solution
3 mg/mL in 15 mM HCl
Szinonimák:
IEF-Marker fluorescent pI 5.5
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105336
NACRES:
NA.26
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw 321.27 g/mol
koncentráció
3 mg/mL in 15 mM HCl
fluoreszcencia
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Alkalmazás
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Feloldás
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.