Fontos dokumentumok
89357
Fluorescent IEF-Marker pI 8.7 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Szinonimák:
IEF-Marker fluorescent pI 8.7
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluoreszcencia
λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.