Fontos dokumentumok
88571
1,6-Hexanediol solution
BioUltra, ~6 M in H2O
Szinonimák:
α,ω-Hexanediol, Hexamethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
~6 M in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?