Merck
813-GS
Sigma-Aldrich
Human Neural Stem Cell Growth Supplements (7 ml-3 parts)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
eltarthatósági idő
1 yr
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol