Fontos dokumentumok
M813-GS
Sigma-Aldrich
Mouse Neural Stem Cell Growth Supplements (7ml- 2 parts)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
1 yr
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)