Merck
69234
Sigma-Aldrich
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
656.33 (free acid basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
liquid
pH
7.0-8.0
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)