Fontos dokumentumok
43394
Anti-Mouse IgG−Atto 550 antibody produced in goat
1 mg/mL protein
Szinonimák:
Atto 550-Anti-Mouse-IgG antibody produced in goat
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
Atto 550 conjugate
Minőségi szint
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
50% glycerol as stabilizer
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL protein
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
protein array: 2.8 μg/mL
fluoreszcencia
λex 550 nm; λem 576 nm in PBS
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.