332R-1
Somatostatin (EP130) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EP130, monoclonal
leírás
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
bottle of 1.0 mL predilute (332R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (332R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (332R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (332R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (332R-16)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... SST(6750)
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)