Fontos dokumentumok
255M-1
Sigma-Aldrich
Galectin-3 (9C4) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
9C4, monoclonal
application:
IHC (p)
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
citations:
1
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9C4, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (255M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (255M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (255M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (255M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (255M-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG1
szabályozó
papillary carcinoma of thyroid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic, nuclear
Géninformáció
human ... LGALS3(3958)
Általános leírás
Galectin-3 is a 31 kD beta-galactosidase binding lectin. It has been associated with binding to the basement membrane glycoprotein laminin. Anti-Galectin-3 has been demonstrated to be valuable in differentiating between benign and malignant thyroid neoplasms in both histologic sections and fine needle aspiration biopsy material. Anti-Galectin-3 antibody has also been useful in identifying anaplastic large cell lymphoma.
Minőség
IVD
IVD
IVD
RUO
Kapcsolódás
Galectin-3 Positive Control Slides, Product No. 255S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Fizikai forma
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Elkészítési megjegyzés
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Egyéb megjegyzések
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Jogi információk
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K N Konstantinov et al.
The American journal of pathology, 148(1), 25-30 (1996-01-01)
Galectin-3 is a member of a newly named family of beta-galactoside-binding animal lectins, which has been described with a number of possible important biological functions, including the regulation of cell growth and association with tumor transformation. This protein has a