Fontos dokumentumok
151D-250
Sigma-Aldrich
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium (250ml)
Szinonimák:
Differentiation Medium
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation