C-23010
Fibroblast Growth Medium
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Szinonimák:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 500 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Related Content
Explore expert protocols and culture media for human primary cell lines to replicate biological systems accurately.