Fontos dokumentumok
14561C
EX-CELL® VPRO Serum-Free Medium for Retinoblast Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
Gyógyszeripari előállítás
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Jogi információk
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)