Merck
137251
SAFC
L-Asparagine monohydrate
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-Asparagine Monohydrate, FCC, (S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Lineáris képlet:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.13
Beilstein:
1723527
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
Teszt
98.5-101.0% dry basis
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin and microbial, tested
mp
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Alkalmazás
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1