Fontos dokumentumok
244252
Perchloric acid
ACS reagent, 70%
Szinonimák:
PCA
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
6.8 mmHg ( 25 °C)
Teszt
70%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
technika/technikák
toxicology assay: suitable
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
izzítási maradék
≤0.003%
szín
APHA: ≤10
sűrűség
1.664 g/mL at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It also may be used in the following studies:
- Determination of reduced glutathione (GSH) and oxidized glutathione (GSSG) content in liver tissues by high performance liquid chromatography (HPLC).
- As an oxidizing agent in the estimation of sulfur (S) in plant samples.
- As a solvent for the dissolution of plutonium.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.