Fontos dokumentumok
1.00517
Supelco
Perchloric acid 70%
Suprapur®
Szinonimák:
Perchloric acid, PCA
About This Item
Lineáris képlet:
HClO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Teszt
69-72%
form
liquid
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
sűrűség
1.68 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
  • Assay (acidimetric): 69 – 72%
  • Colour: ≤ 10 Hazen
  • Chloride (Cl): ≤ 1000 ppb
  • Phosphate (PO₄): ≤ 100 ppb
  • Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppb
  • Ag (Silver): ≤ 1 ppb
  • Al (Aluminium): ≤ 5 ppb
  • As (Arsenic): ≤ 0.5 ppb
  • Au (Gold): ≤ 0.5 ppb
  • Ba (Barium): ≤ 1 ppb
  • Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppb
  • Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppb
  • Ca (Calcium): ≤ 30 ppb
  • Cd (Cadmium): ≤ 1 ppb
  • Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppb
  • Cr (Chromium): ≤ 5.0 ppb
  • Cu (Copper): ≤ 0.5 ppb
  • Fe (Iron): ≤ 20 ppb
  • Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppb
  • Ge (Germanium): ≤ 0.5 ppb
  • Hg (Mercury): ≤ 5 ppb
  • In (Indium): ≤ 0.5 ppb
  • K (Potassium): ≤ 5 ppb
  • Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
  • Mg (Magnesium): ≤ 5 ppb
  • Mn (Manganese): ≤ 1 ppb
  • Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppb
  • Na (Sodium): ≤ 20 ppb
  • Ni (Nickel): ≤ 2 ppb
  • Pb (Lead): ≤ 1 ppb
  • Pd (Palladium): ≤ 1 ppb
  • Pt (Platinum): ≤ 5 ppb
  • Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppb
  • Sn (Tin): ≤ 1 ppb
  • Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppb
  • Ti (Titanium): ≤ 1 ppb
  • Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppb
  • U (Uranium): ≤ 0.5 ppb
  • V (Vanadium): ≤ 0.5 ppb
  • Zn (Zinc): ≤ 5 ppb
  • Zr (Zirconium): ≤ 0.5 ppb
  • Residue on ignition (as sulphate): ≤ 2000 ppb
  • Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.