Fontos dokumentumok
Y0000750
Dorzolamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dorzolamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dorzolamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
Géninformáció
human ... CA2(760)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Célzott szervek
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)