Merck
Y0001690
Timolol impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8ClN3OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
timolol
mp
44-47 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)