Y0001676
Meldonium impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Hydroxy-1,1-dimethyl-4,5,-dihydro-1H-pyrazolium-1-betaine hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
meldonium
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)