Merck
Y0001467
Amikacin impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-(−)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CH2CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
Beilstein:
1721686
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
EC index szám:
670-305-7
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amikacin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
200-203 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Amikacin impurity I EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)