Fontos dokumentumok
SML2613
Secnidazole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl) propan-2ol, 1-(2Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, SYM-1219
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CC(O)C
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPQZUUQMTUIKBP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)