Y0000050
Triamcinolone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(11β,16α)-Fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
triamcinolone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H29FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h7,13-16,23,25-26,28H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXQQMCLQCSKJNC-OBYCQNJPSA-N
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)