Fontos dokumentumok
SMB00978
L-Hercynine
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
α-N,N,N-Trimethylhistidine, N-α-trimethyl histidine, Histidine-betaine
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)[C@H](C([O-])=O)CC1=CN=CN1
InChI
1S/C9H15N3O2/c1-12(2,3)8(9(13)14)4-7-5-10-6-11-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H-,10,11,13,14)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPPYTCRVKHULJH-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)