SBR00028
FITC labeled vancomycin
for fluorescent microbial imaging
Szinonimák:
Vancomycin -FITC, Vancomycin FITC conjugate
Teszt
≥85% (HPLC)
form
solid
molekulatömeg
Mw 1840.66 g/mol
elérhetőség
not available in China
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellow to dark orange
alkalmasság
suitable for (Fluorescent detection of gram-positive bacteria)
suitable for (Microbiome)
suitable for microbiology
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Antimicrobial resistance research.
- Bacterial visualization and imaging.
- Parent antibiotic mode of action research and new antibiotic discovery.
- Toxicity studies.
- Research of bacterial infections and tracking its uptake in vivo.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Ideal for immunological, biochemical, and cell biology applications
- Suitable for fluorescent microscopy imaging
Analízis megjegyzés
- Aliquots of the DMSO solution can be stored at -20°C, protected from light for at least 1 month.
- Fluorescent microscopy application: Vancomycin -FITC has excitation/emission wavelength at 495 nm/515 nm.
- It is recommended to dissolve Vancomycin-FITC in DMSO (Dimethyl Sulfoxide) to a concentration of 1mg/mL.
- Recommended working concentration for Bacillus cereus in fluorescent microscopy imaging application is 25μg/mL.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)