Merck
RDD030
Sigma-Aldrich
MES hydrate
free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate, 4-Morpholineethanesulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO4S · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.24 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.21
termékcsalád
Redi-Dri
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
minőség
free-flowing
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.