Fontos dokumentumok
QC1126
Supelco
Color - WP
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-258
koncentráció
100% in H2O
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)